Learn More
2-Brom-5-Fluortoluol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081226
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11478993
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11112.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 452-63-1 | C7H6BrF | 189.027 g/mol
2-Brom-5-Fluortoluol wird zur Herstellung anderer Chemikalien verwendet. Kann zur Produktion von 2-Brom-5-Fluorbenzoesäure eingesetzt werden. Die Reaktion erfolgt mit dem Reagenz KMnO4, dem Lösungsmittel H2O und einem anderen Erhitzungszustand.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
2-Brom-5-fluortoluol wird zur Herstellung anderer Chemikalien verwendet.Kann zur Produktion von 2-Brom-5-fluorbenzoesäure verwendet werden.Die Reaktion erfolgt zusammen mit dem Reagenz KMnO4 sowie dem Lösungsmittel H2O und unter anderen Wärmebedingungen.
Löslichkeit
Schwer mischbar.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.Behälter dicht verschlossen lassen.Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 452-63-1
Summenformel C7H6BrF
Molekulargewicht (g/mol) 189.027
MDL-Nummer MFCD00017921
InChI-Schlüssel RJPNVPITBYXBNB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-fluorotoluene, 3-fluoro-6-bromotoluene, 2-bromo-5-fluoro toluene, benzene, 1-bromo-4-fluoro-2-methyl, 5-fluoro-2-bromotoluene, 1-bromo-4-fluoro-2-methyl-benzene, pubchem1603, 2-bromo-5fluorotoluene, acmc-1acnn, 2-bromo-5-fluoro-toluene
PubChem CID 96743
IUPAC-Name 1-Brom-4-Fluor-2-Methylbenzol
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)F)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-5-fluorotoluene
Dichte 1.495
Siedepunkt 169°C to 170°C
Flammpunkt 70°C (158°F)
Brechungsindex 1.526
Menge 25 g
Beilstein 1859121
Löslichkeitsinformationen Difficult to mix.
Formelmasse 189.03
Reinheit (%) ≥98%