Learn More
2-Brom-5-iodobenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11324126
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11324126 5 g 5 Gramm
11314126 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11324126 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19247.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25252-00-0
Summenformel C7H4BrIO2
Molekulargewicht (g/mol) 326.915
MDL-Nummer MFCD00079716
InChI-Schlüssel QPKKBDSNZFSSOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-iodobenzoicacid, 2-bromo-5-iodo-benzoic acid, benzoic acid, 2-bromo-5-iodo, pubchem3787, acmc-209gii, intermediates-zcf02680, ksc497i9t, zerenex e/9071914, 2-bromo-5-iodobenzoic acid
PubChem CID 2735572
IUPAC-Name 2-Brom-5-Iodbenzoesäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1I)C(=O)O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-5-iodobenzoic acid
Schmelzpunkt 174°C to 176°C
Menge 5 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 326.92
Reinheit (%) 97%