Learn More
2-Brom-5-methoxybenzoesäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494963
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Unit Size:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11494963 250 g 250 Gramm
11474963 10 g 10 Gramm
11484963 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11494963 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A12261.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 22921-68-2 | C8H7BrO3 | 231.045 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 22921-68-2
Summenformel C8H7BrO3
Molekulargewicht (g/mol) 231.045
MDL-Nummer MFCD00020214
InChI-Schlüssel ODHJOROUCITYNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-m-anisic acid, 2-bromo-5-methoxybenzoicacid, benzoic acid, 2-bromo-5-methoxy, 5-methoxy-2-bromobenzoic acid, 2-bromo-5-methoxy-benzoic acid, pubchem2674, acmc-1clk6, ksc205k0l, rarechem al be 1111, 2-bromo-5-methoxy benzoic acid
PubChem CID 89906
IUPAC-Name 2-Brom-5-methoxybenzoesäure
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)Br)C(=O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-5-methoxybenzoic acid
Schmelzpunkt 156°C to 160°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 250 g
Beilstein 639763
Formelmasse 231.05
Reinheit (%) ≥98%