Learn More
2-Brom-5-methoxytoluol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10407202 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10407202 5 g Glasflasche 5 Gramm
10083450 25 g Glasflasche 25 Gramm
10167413 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10407202 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 294030050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemical Identifiers
CAS 27060-75-9
Summenformel C8H9BrO
Molekulargewicht (g/mol) 201.06
MDL-Nummer MFCD00060687
InChI-Schlüssel BLZNSXFQRKVFRP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-methoxytoluene, 4-bromo-3-methylanisole, benzene, 1-bromo-4-methoxy-2-methyl, 4-bromo-3-methyl-anisole, unii-okr329132j, 1-bromo-2-methyl-4-methoxybenzene, 1-brom-4-methoxy-2-methylbenzol, pubchem3796, 3-methyl-4-bromoanisole, acmc-1cg4z
PubChem CID 117915
IUPAC-Name 1-Brom-4-Methoxy-2-Methylbenzol
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)OC)Br
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-5-methoxytoluene
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9100g/mL
Siedepunkt 111.0°C to 112.0°C (15.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5600 to 1.5620
Menge 5 g
Relative Dichte 0.91
Formelmasse 201.06
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit