Learn More
2-Bromo-5-Methylbenzotrifluorid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10199409
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10199409 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10199409 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MAY00190DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-bromo-5-methylbenzotrifluoride
CAS 261952-20-9
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C8H6BrF3
Menge 1 g
Synonym 2-bromo-5-methylbenzotrifluoride, 1-bromo-4-methyl-2-trifluoromethyl benzene, 4-bromo-3-trifluoromethyl toluene, 4-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-xylene, 4-methyl-2-trifluoromethyl bromobenzene, pubchem23748, 4-bromo-3-trifluoromethyltoluene, 1-bromo-4-methyl-2-trifluoromethyl-benzene, 1-bromanyl-4-methyl-2-trifluoromethyl benzene, benzene,1-bromo-4-methyl-2-trifluoromethyl
InChI-Schlüssel WXXDBPIOFOYRLP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)Br)C(F)(F)F
IUPAC-Name 1-Brom-4-methyl-2-(trifluormethyl)benzol
Molekulargewicht (g/mol) 239.035
PubChem CID 2779339
Formelmasse 239.03
Reinheit (%) 95%