Learn More
2-Brom-5-Nitroanilin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11387755
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11387755 5 g 5 Gramm
11377755 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11387755 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L02597.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10403-47-1
Summenformel C6H5BrN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 217.022
MDL-Nummer MFCD00051578
InChI-Schlüssel BAAUCXCLMDAZEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 2-bromo-5-nitro, 2-bromo-5-nitrobenzenamine, 3-amino-4-bromonitrobenzene, 2-bromo-5-nitro-phenylamine, 2-bromo-5-nitrophenylamine, pubchem21903, 2-bromo 5-nitroaniline, 2-bromo-5-nitro-aniline, 2-bromo-5-nitro aniline, acmc-2098ai
PubChem CID 82607
IUPAC-Name 2-Brom-5-Nitroanilin
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])N)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-5-nitroaniline
Schmelzpunkt 137°C to 141°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2803492
Formelmasse 217.02
Reinheit (%) 98%