Learn More
2-Brom-5-nitroanisol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10485482 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10485482 10 g Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10485482 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 370800100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-5-nitroanisole
CAS 77337-82-7
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 99°C to 103°C
Farbe Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H6BrNO3
Strukturformel BrC6H3(NO2)OCH3
MDL-Nummer MFCD00041250
Menge 10 g
Synonym 2-bromo-5-nitroanisole, 4-bromo-3-methoxynitrobenzene, 2-bromo-5-nitroanisol, benzene, 1-bromo-2-methoxy-4-nitro, 1-bromo-2-methoxy-4-nitro-benzene, zlchem 673, pubchem2536, 2-bromo 5-nitro anisole, 2-bromo-5-nitro-anisole, 2-bromo-5-nitro anisole
InChI-Schlüssel NTKADLOYTKVXQN-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)[N+](=O)[O-])Br
IUPAC-Name 1-brom-2-methoxy-4-nitrobenzol
Molekulargewicht (g/mol) 232.03
PubChem CID 101293
Formelmasse 232.03
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver