Learn More
2-Brom-5-nitrobenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11421737
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11421737 5 g 5 Gramm
11411737 1 g 1 Gramm
11339669 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11421737 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25704.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 943-14-6 | C7H4BrNO4 | 246.016 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 943-14-6
Summenformel C7H4BrNO4
Molekulargewicht (g/mol) 246.016
MDL-Nummer MFCD00134558
InChI-Schlüssel UVFWYVCDRKRAJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-nitrobenzoic acid, 2-bromo-5-nitrobenzic acid, benzoic acid, 2-bromo-5-nitro, 2-bromo-5-nitrobenzoicacid, 2-bromo-5-nitro benzoic acid, pubchem3821, acmc-209rrc, ksc494m1r, paragos 440009, timtec-bb sbb003179
PubChem CID 243025
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(=O)O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-5-nitrobenzoic acid
Schmelzpunkt 178°C to 181°C
Menge 5 g
Beilstein 980242
Formelmasse 246.02
Reinheit (%) 98%