Learn More
2-Brom-5-Nitrobenzoesäure, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10387601 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10387601 5 g Glasflasche 5 Gramm
10123341 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10387601 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 342290050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Identificatori chimici
CAS 943-14-6
Summenformel C7H4BrNO4
Molekulargewicht (g/mol) 246.02
MDL-Nummer MFCD00134558
InChI-Schlüssel UVFWYVCDRKRAJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-nitrobenzoic acid, 2-bromo-5-nitrobenzic acid, benzoic acid, 2-bromo-5-nitro, 2-bromo-5-nitrobenzoicacid, 2-bromo-5-nitro benzoic acid, pubchem3821, acmc-209rrc, ksc494m1r, paragos 440009, timtec-bb sbb003179
PubChem CID 243025
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(=O)O)Br
Specifica
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-5-nitrobenzoic acid
Schmelzpunkt 180°C to 181°C
Farbe Beige bis Braun
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 246.02
Reinheit (%) ≥96.0%
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Bromo-5-nitrobenzoic acid
Avvertenza
  • Achtung
Categoria di pericolo
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Consigli di prudenza
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.