Learn More
2-Brom-5-Nitrobenzotrifluorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11470253
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11470253 25 g 25 Gramm
11460253 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11470253 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11416.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 367-67-9
Summenformel C7H3BrF3NO2
Molekulargewicht (g/mol) 270.01
MDL-Nummer MFCD00014707
InChI-Schlüssel SXEQQBBOAMHOID-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-nitrobenzotrifluoride, 1-bromo-4-nitro-2-trifluoromethyl benzene, 5-nitro-2-bromobenzotrifluoride, 2-bromo-5-nitro-a,a,a-trifluorotoluene, 4-bromo-3-trifluoromethyl nitrobenzene, benzene, 1-bromo-4-nitro-2-trifluoromethyl, pubchem10394, 2-bromo-5-nirtobenzotrifluoride, 2-bromo-5-nitro-benzotrifluoride, attercop-chm at115179
PubChem CID 136198
IUPAC-Name 1-Brom-4-nitro-2-(trifluormethyl)benzol
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(Br)C(=C1)C(F)(F)F
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-5-nitrobenzotrifluoride
Schmelzpunkt 41°C to 45°C
Siedepunkt 87°C to 88°C (3 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 25 g
Beilstein 2460260
Formelmasse 270.01
Reinheit (%) 97%