Learn More
2-Brom-5-Nitrophenetol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15416527
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15416527 5 g 5 Gramm
15426527 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15416527
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H33669.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 423165-33-7
Summenformel C8H8BrNO3
Molekulargewicht (g/mol) 246.06
MDL-Nummer MFCD03790890
InChI-Schlüssel ZALXYXWTUXLPBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-nitrophenetole, 2-bromo-5-nitrophenyl ethyl ether, benzene,1-bromo-2-ethoxy-4-nitro, pubchem3240, ksc586a2t, 2-ethoxy-4-nitrophenyl bromide
PubChem CID 22832075
IUPAC-Name 1-brom-2-ethoxy-4-nitrobenzol
SMILES CCOC1=C(C=CC(=C1)[N+](=O)[O-])Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-5-nitrophenetole
Schmelzpunkt 52°C to 56°C
Menge 5 g
Formelmasse 246.06
Reinheit (%) 98%