missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Bromo-5-(trifluoromethyl)aniline, 98%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 30980695
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30980695 5 g
30975169 100 g
30977278 10 g
30978127 25 g
30969618 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30980695 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD103275g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-Bromo-5-(trifluoromethyl)aniline
CAS 454-79-5
Summenformel C7H5BrF3N
MDL-Nummer MFCD00007637
Menge 5 g
SMILES NC1=CC(C(F)(F)F)=CC=C1Br
Molekulargewicht (g/mol) 240.02
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.