Learn More
2-Brom-5-(trifluormethyl)-benzolsulfonsäurechlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11396559
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11396559 1 g 1 Gramm
11306569 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11396559 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26176.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 176225-08-4
Summenformel C7H3BrClF3O2S
Molekulargewicht (g/mol) 323.508
MDL-Nummer MFCD03094395
InChI-Schlüssel CBIFOAHDKKGDAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 2-bromo-5-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 2-bromo-5-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, 2-bromo-5-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, 4-bromo-3-chlorosulphonyl benzotrifluoride, 2-bromo-5-trifluoromethyl benzene sulfonyl chloride, pubchem11717, acmc-1c27d, 2-bromo-5-trifluoromethyl benzenesulphonylchloride, benzenesulfonylchloride,2-bromo-5-trifluoromethyl
PubChem CID 2778613
IUPAC-Name 2-Brom-5-(trifluormethyl)benzolsulfonychlorid
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)S(=O)(=O)Cl)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
Dichte 1.854
Siedepunkt 230°C to 231°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.529
Menge 1 g
UN-Nummer UN3265
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 323.52
Reinheit (%) 97%