Learn More
2-Brom-6-Chlor-4-Fluorphenol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11342719
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11342719
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H26734.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2-Brom-6-chlor-4-fluorphenole werden bei der Herstellung von Harzen, Farbstoffen, Sprengstoffen, Schmierstoffen und Kunststoffen eingesetzt. Außerdem verfügen sie über antioxidative Eigenschaften und werden als Antioxidantien in vielen Formulierungen z. B. für Pharmazeutika, Kosmetika, Elektrotrafoöl, Lösungsmittel und in organischen Reaktionen verwendet.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 886499-83-8
Summenformel C6H3BrClFO
Molekulargewicht (g/mol) 225.44
MDL-Nummer MFCD04115954
InChI-Schlüssel CRWILTIFGXJONJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3818635
IUPAC-Name 2-Brom-6-Chlor-4-Fluorphenol
SMILES OC1=C(Cl)C=C(F)C=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-6-chloro-4-fluorophenol
Schmelzpunkt 38°C to 40°C
Menge 1 g
Formelmasse 225.45
Reinheit (%) 97%