Learn More
2-Brom-6-Fluor-4-Nitrophenol, 99 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Bromo-6-fluoro-4-nitrophenol |
| Geruch | Phenol-like |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 236 |
| Reinheit (%) | 99% |