Learn More
2-Brom-6-Fluor-4-Nitrophenol, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15445317
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15445317 5 g 5 Gramm
15435317 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15445317
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H32570.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 329-49-7
Summenformel C6H3BrFNO3
Molekulargewicht (g/mol) 235.996
MDL-Nummer MFCD09907952
InChI-Schlüssel YJBBEHQOMCJIGN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-6-fluoro-4-nitrophenol, acmc-209hxa, 2-romo-6-luoro-4-itro-phenol, phenol,2-bromo-6-fluoro-4-nitro
PubChem CID 20112021
SMILES C1=C(C=C(C(=C1F)O)Br)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-6-fluoro-4-nitrophenol
Geruch Phenol-like
Menge 5 g
Formelmasse 236
Reinheit (%) 99%