Learn More
2-Brom-6-Fluoranilin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7028451
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11424350
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H25774.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 65896-11-9 | C6H5BrFN | 190.02 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65896-11-9
Summenformel C6H5BrFN
Molekulargewicht (g/mol) 190.02
MDL-Nummer MFCD01310982
InChI-Schlüssel ALZFPYUPNVLVQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 2-bromo-6-fluoro, 2-bromo-6-fluoro-phenylamine, 2-bromo-6-fluorobenzenamine, 2-bromo-6-fluoro-aniline, 2-bromo-6-fluoro aniline, 2-bromo-6-fluorophenylamine, pubchem2923, acmc-209nsu, 2-bromo-6-flouroaniline, ksc493o8h
PubChem CID 2782940
IUPAC-Name 2-Brom-6-fluoranilin
SMILES NC1=C(F)C=CC=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-6-fluoroaniline
Dichte 1.674
Brechungsindex 1.582
Menge 5 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 8541957
Formelmasse 190.01
Reinheit (%) ≥98%