Learn More
2-Brom-6-methoxyphenol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11481070
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11481070 25 g 25 Gramm
11461070 1 g 1 Gramm
11471070 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11481070 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25535.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 28165-49-3 | C7H7BrO2 | 203.035 g/mol
2-Bromo-6-methoxyphenol is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Brom-6-methoxyphenol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28165-49-3
Summenformel C7H7BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 203.035
MDL-Nummer MFCD08146628
InChI-Schlüssel WEUFQISIJPSTBM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11019958
IUPAC-Name 2-Brom-6-methoxyphenol
SMILES COC1=C(C(=CC=C1)Br)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-6-methoxyphenol
Schmelzpunkt 62°C to 65°C
Menge 25 g
Synonym 2-bromo-6-methoxy-phenol, phenol, 2-bromo-6-methoxy, bromhydroxyanisol, 6-bromoguaiacol, 3-bromo-2-hydroxyanisole, acmc-1ch0f, phenol,2-bromo-6-methoxy, 2-bromanyl-6-methoxy-phenol, ksc560s4p
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 203.04
Reinheit (%) ≥98%