Learn More
2-Brom-6-methoxyphenol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7028298
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11461070
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B25535.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 28165-49-3 | C7H7BrO2 | 203.035 g/mol
2-Bromo-6-methoxyphenol is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Brom-6-methoxyphenol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28165-49-3
Summenformel C7H7BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 203.035
MDL-Nummer MFCD08146628
InChI-Schlüssel WEUFQISIJPSTBM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11019958
IUPAC-Name 2-Brom-6-methoxyphenol
SMILES COC1=C(C(=CC=C1)Br)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-6-methoxyphenol
Schmelzpunkt 62°C to 65°C
Menge 1 g
Synonym 2-bromo-6-methoxy-phenol, phenol, 2-bromo-6-methoxy, bromhydroxyanisol, 6-bromoguaiacol, 3-bromo-2-hydroxyanisole, acmc-1ch0f, phenol,2-bromo-6-methoxy, 2-bromanyl-6-methoxy-phenol, ksc560s4p
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 203.04
Reinheit (%) ≥98%