Learn More
2-Brom-6-nitro-4-(trifluormethyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 2-Bromo-6-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline |
| CAS | 113170-71-1 |
| CAS Min. % | 96.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Summenformel | C7H4BrF3N2O2 |
| MDL-Nummer | MFCD00042151 |
| Menge | 10 g |
| Synonym | 2-bromo-6-nitro-4-trifluoromethyl aniline, 4-amino-3-bromo-5-nitrobenzotrifluoride, 6-bromo-2-nitro-4-trifluoromethyl phenylamine, pubchem2809, 2-bromo-6-nitro-4-trifluoromethyl-phenylamine, 2-bromo-6-nitro-4-trifluoromethyl phenylamine, benzenamine,2-bromo-6-nitro-4-trifluoromethyl, benzenamine, 2-bromo-6-nitro-4-trifluoromethyl |
| Show More |