Learn More
2-Brom-6-Nitrophenol, 97 %, Acros Organics™
Artikelnummer. 15575876 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15575876 5 g 5 Gramm
15585876 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15575876
Marke: Thermo Scientific Acros 442680050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 13073-25-1
Summenformel C6H4BrNO3
Molekulargewicht (g/mol) 218.01
MDL-Nummer MFCD02683216
InChI-Schlüssel VEJSIOPQKQXJAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-6-nitrophenol, phenol, 2-bromo-6-nitro, 2-bromo-6-nitro-phenol, 6-bromo-2-nitrophenol, 6-nitro-2-bromophenol, 3-bromo-2-hydroxynitrobenzene, pubchem3114, 2-brom-6-nitrophenol, 2-nitro-6-bromophenol, acmc-209bjb
PubChem CID 13545453
IUPAC-Name 2-Brom-6-nitrophenol
SMILES OC1=C(Br)C=CC=C1[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-6-nitrophenol
Schmelzpunkt 67.0°C to 69.0°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Menge 5 g
Formelmasse 218.01
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-BROMO-6-NITROPHENOL, 97%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /