Learn More
2-Brom-6-nitrophenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7029816
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11312419
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27326.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 13073-25-1 | C6H4BrNO3 | 218.01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13073-25-1
Summenformel C6H4BrNO3
Molekulargewicht (g/mol) 218.01
MDL-Nummer MFCD02683216
InChI-Schlüssel VEJSIOPQKQXJAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-6-nitrophenol, phenol, 2-bromo-6-nitro, 2-bromo-6-nitro-phenol, 6-bromo-2-nitrophenol, 6-nitro-2-bromophenol, 3-bromo-2-hydroxynitrobenzene, pubchem3114, 2-brom-6-nitrophenol, 2-nitro-6-bromophenol, acmc-209bjb
PubChem CID 13545453
IUPAC-Name 2-Brom-6-nitrophenol
SMILES OC1=C(Br)C=CC=C1[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-6-nitrophenol
Schmelzpunkt 66°C to 69°C
Menge 5 g
Formelmasse 218
Reinheit (%) 97%