Learn More
2-Brom-N-Methylanilin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15421328
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15421328 5 g 5 Gramm
15431328 250 mg 250 Milligramm
15411328 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15421328 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55166.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6832-87-7 | C7H8BrN | 186.052 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6832-87-7
Summenformel C7H8BrN
Molekulargewicht (g/mol) 186.052
MDL-Nummer MFCD06798064
InChI-Schlüssel SMVIAQFTVWDWDS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 334086
IUPAC-Name 2-Brom-N-methylanilin
SMILES CNC1=CC=CC=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-N-methylaniline
Farbe Braun
Dichte 1.589 g/mL
Siedepunkt 107°C to 109°C (12 mmHg)
Flammpunkt 103°C (217°F)
Brechungsindex 1.607
Menge 5 g
Synonym 2-bromo-n-methylbenzenamine, acmc-20abqa, o-bromo-n-methylaniline, n-methyl-2-bromoaniline, benzenamine,2-bromo-n-methyl, 2-bromo-n-methylaniline, benzenamine, 2-bromo-n-methyl
Formelmasse 186.05
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit