Learn More
2-Bromanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081708
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11479363
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11788.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 615-36-1 | C6H6BrN | 172.025 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
2-Bromanilin wird als Korrosionsschutzmittel, Emulgator und Antiseptikum eingesetzt. Es wird in der Gummiindustrie eingesetzt, z. B. Diphenylguanidine, Phenylendiamine, Mercaptobenzothiazole, Anilinketone und vieles mehr.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lagerung bei 2-8 °C. Unverträglich mit Säuren, Säurechloriden, Säureanhydriden, Chlorformiaten, starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 615-36-1
Summenformel C6H6BrN
Molekulargewicht (g/mol) 172.025
MDL-Nummer MFCD00007632
InChI-Schlüssel AOPBDRUWRLBSDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-bromoaniline, benzenamine, 2-bromo, o-aminobromobenzene, aniline, o-bromo, 2-bromobenzenamine, bromoaniline 2-, 2-bromo aniline, 2-bromophenylamine, benzenamine,2-bromo, 2-bromioaniline
PubChem CID 11992
IUPAC-Name 2-Bromanilin
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromoaniline
Schmelzpunkt 27°C to 31°C
Dichte 1.578
Siedepunkt 228°C to 230°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Characteristic
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 172.03
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.