Learn More
2-Bromanisol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10564111 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10564111 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10225890 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10564111 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 170260250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 578-57-4 | C7H7BrO | 187.04 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 578-57-4
Summenformel C7H7BrO
Molekulargewicht (g/mol) 187.04
MDL-Nummer MFCD00000064
InChI-Schlüssel HTDQSWDEWGSAMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromoanisole, o-bromoanisole, benzene, 1-bromo-2-methoxy, 2-methoxybromobenzene, o-anisyl bromide, anisole, o-bromo, o-methoxybromobenzene, 2-bromoanisol, o-methoxyphenyl bromide, 2-methoxyphenyl bromide
PubChem CID 11358
IUPAC-Name 1-Brom-2-Methoxybenzol
SMILES COC1=CC=CC=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromoanisole
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 2°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.5000g/mL
Siedepunkt 223°C
Flammpunkt 96°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrC6H4OCH3
Brechungsindex 1.5730 to 1.575
Menge 25 mL
Beilstein 06, 197
Relative Dichte 1.5
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: immiscible
Formelmasse 187.04
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.