Learn More
2-Bromanisol, 98%
Beschreibung
2-Bromanisol wurde bei der Synthese unsymmetrisch substituierter Biphenylverbindungen verwendet, die zur Herstellung von (2-Methoxyphenyl)-aceton bei einer Temperatur von 100 °C °dienten.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
2-Bromanisol wurde bei der Synthese von unsymmetrisch substituierten Biphenylverbindungen zur Herstellung von (2-Methoxyphenyl)-aceton bei der Temperatur von 100 °C verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol und Diethylether.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Bromoanisole |
| Schmelzpunkt | 2°C to 3°C |
| Dichte | 1.511 |
| Siedepunkt | 220°C to 222°C |
| Flammpunkt | 96°C (204°F) |
| Prozentgehaltsbereich | 98% |
| Brechungsindex | 1.574 |
| Menge | 100 g |
| Beilstein | 1859996 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in ethanol and diethyl ether. |
| Mehr anzeigen |
RUO– Nur für Forschungszwecke