Learn More
2-Brombenzonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11493434
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11493434 5 g 5 Gramm
11403444 25 g 25 Gramm
11413444 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11493434 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10679.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 2042-37-7 | C7H4BrN | 182.02 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2042-37-7
Summenformel C7H4BrN
Molekulargewicht (g/mol) 182.02
MDL-Nummer MFCD00001772
InChI-Schlüssel AFMPMSCZPVNPEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-bromobenzonitrile, 1-bromo-2-cyanobenzene, benzonitrile, 2-bromo, benzonitrile, o-bromo, 2-bromobenzenecarbonitrile, o-bromocyanobenzene, 2-cyanobromobenzene, 2-bromo-benzonitrile, bromobenzonitrile 2-, bromobenzonitrile
PubChem CID 16272
IUPAC-Name 2-Brombenzonitril
SMILES BrC1=CC=CC=C1C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromobenzonitrile
Schmelzpunkt 53°C to 56°C
Dichte 1.496
Siedepunkt 251°C to 253°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 2042185
Formelmasse 182.03
Reinheit (%) 99%