Learn More
2-Brombenzotrifluorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459392
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11459392 25 g 25 Gramm
11469392 100 g 100 Gramm
11479392 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11459392 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10134.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 392-83-6 | C7H4BrF3 | 225.008 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 392-83-6
Summenformel C7H4BrF3
Molekulargewicht (g/mol) 225.008
MDL-Nummer MFCD00000373
InChI-Schlüssel RWXUNIMBRXGNEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromobenzotrifluoride, 1-bromo-2-trifluoromethyl benzene, o-bromobenzotrifluoride, benzene, 1-bromo-2-trifluoromethyl, 2-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 2-brombenzotrifluorid, o-bromobenzyltrifluoride, o-trifluoromethyl bromobenzene, 2-bromotrifluorotoluene, 2-brombenzotrifluorid czech
PubChem CID 9806
IUPAC-Name 1-Brom-2-(Trifluormethyl)benzol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromobenzotrifluoride
Dichte 1.662
Siedepunkt 167°C to 168°C
Flammpunkt 68°C (154°F)
Geruch Aromatic
Brechungsindex 1.482
Menge 25 g
Beilstein 1945750
Formelmasse 225.01
Reinheit (%) 99%