Learn More
2-Brombenzoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10676862 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mL
50 mL
Verpackung:
Glasflasche
Unit Size:
10 Milliliter
50 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung Unit Size
10676862 10 mL Glasflasche 10 Milliliter
10122660 50 mL Glasflasche 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10676862 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 106750100
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7154-66-7 | C7H4BrClO | 219.46 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7154-66-7
Summenformel C7H4BrClO
Molekulargewicht (g/mol) 219.46
MDL-Nummer MFCD00000655
InChI-Schlüssel NZCKTGCKFJDGFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoyl chloride, 2-bromo, o-bromobenzoyl chloride, benzoyl chloride, o-bromo, 2-bromo-benzoyl chloride, 2-bromobenzoylchloride, 2-bromobenzene-1-carbonyl chloride, o-brombenzoylchlorid, bromo benzoylchloride, o-bromobenzoylchloride, pubchem12510
PubChem CID 23542
IUPAC-Name 2-Brombenzoylchlorid
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)Cl)Br
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Bromobenzoyl chloride
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 11.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.6700g/mL
Siedepunkt 245.0°C
Flammpunkt 107°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrC6H4COCl
Brechungsindex 1.5947 to 1.5967
Menge 10 mL
Beilstein 09, 348
Relative Dichte 1.67
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes in contact with water. Other solubilities: slightly soluble in carbontetrachloride
Formelmasse 219.46
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Bromobenzoyl chloride
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Hazard Statement
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.