Learn More
2-Brombenzylbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. p-7081349
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Unit Size:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Product Code. 11423654
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11285.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 3433-80-5 | C7H6Br2 | 249.933 g/mol
2-Bromobenzyl bromide was used in the synthesis of substituted quinazolines and 1,2,3,4-tetrahydroquinazolines, 2- and 3-substituted indenes, tris-2-bromotribenzylamine3.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Brombenzylbromid wurde bei der Synthese von substituierten Chinazolinen und 1,2,3,4-Tetrahydrochinazolinen, 2- und 3-substituierten Indenen, Tris-2-Bromtribenzylamin3 verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von starken Basen und Oxidationsmitteln fernhalten. Nicht kompatibel mit Aminen, Alkoholen, Stahl.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3433-80-5
Summenformel C7H6Br2
Molekulargewicht (g/mol) 249.933
MDL-Nummer MFCD00000173
InChI-Schlüssel LZSYGJNFCREHMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromobenzyl bromide, o-bromobenzyl bromide, 1-bromo-2-bromomethyl benzene, 2-bromobenzylbromide, alpha,2-dibromotoluene, benzene, 1-bromo-2-bromomethyl, alpha,o-dibromotoluene, benzene, bromo bromomethyl, alpha-2-dibromotoluene, a,o-dibromotoluene
PubChem CID 76965
IUPAC-Name 1-Brom-2-(brommethyl)Benzol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CBr)Br
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Bromobenzyl bromide
Schmelzpunkt 29°C to 32°C
Siedepunkt 127°C to 129°C (19 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.619
Menge 10 g
UN-Nummer UN1759
Beilstein 971015
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 249.94
Reinheit (%) 98%