Learn More
2-Brombenzylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7045778
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11308525
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L11953.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 578-51-8 | C7H6BrCl | 205.479 g/mol
2-Bromobenzyl chloride is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Brombenzylchlorid ist ein wichtiger Rohstoff und ein Zwischenprodukt bei der organischen Synthese sowie in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer mit Wasser zu mischen.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 578-51-8
Summenformel C7H6BrCl
Molekulargewicht (g/mol) 205.479
MDL-Nummer MFCD00040863
InChI-Schlüssel DDVSFIUKWUTKES-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-2-chloromethyl benzene, 2-bromobenzyl chloride, o-bromobenzyl chloride, benzene,1-bromo-2-chloromethyl, benzene, 1-bromo-2-chloromethyl, o-brombenzylchlorid, acmc-1aunq, 3-bromo-2-chloromethylbenzene, 1-bromo-2-chloromethyl benzene #
PubChem CID 521816
IUPAC-Name 1-Brom-2-(Chlormethyl)Benzol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CCl)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromobenzyl chloride
Siedepunkt 110°C to 111°C (15 mmHg)
Brechungsindex 1.586
Menge 1 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 471701
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix with water.
Formelmasse 205.49
Reinheit (%) 97%