Learn More
2-Brombenzylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459593
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11459593 25 g 25 Gramm
11449593 5 g 5 Gramm
11469593 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11459593 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12412.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3959-05-5 | C7H8BrN | 186.05 g/mol
Pharmaceutical intermediates. As intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Als pharmazeutische Zwischenprodukte. Als Zwischenprodukt bei der organischen Synthese.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich. Löslich in Alkohol und Ether.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht in der Nähe von starken Oxidationsmitteln, Luft, Kohlendioxyd etc. lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3959-05-5
Summenformel C7H8BrN
Molekulargewicht (g/mol) 186.05
MDL-Nummer MFCD00025572
InChI-Schlüssel NOYASZMZIBFFNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromobenzylamine, 2-bromophenyl methanamine, o-bromobenzylamine, 2-bromophenyl methylamine, 1-2-bromophenyl methanamine, 2-brobenzylamine, 2-bromo-benzylamine, pubchem20398, acmc-1ct06, benzenemethanamine, 2-bromo
PubChem CID 334072
IUPAC-Name (2-Bromphenyl)methanamin
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CN)Br
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Bromobenzylamine
Siedepunkt 118°C to 119°C (9 mmHg)
Geruch Amine-like
Menge 25 g
UN-Nummer UN2735
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in Water. Soluble in Alcohol and Ether.
Formelmasse 186.06
Reinheit (%) 98%