Learn More
2-Brombenzylamin-Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11453667
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11453667 25 g 25 Gramm
11443667 5 g 5 Gramm
11463667 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11453667 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18151.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 5465-63-4 | C7H8BrClN | 221.50 g/mol
It is employed as an intermediate in organic syntheses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als Zwischenprodukt bei der organischen Synthese eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Methanol (25 mg/ml).
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Wasser/Feuchtigkeit lagern. Unter inertem Gas lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5465-63-4
Summenformel C7H8BrClN
Molekulargewicht (g/mol) 221.50
MDL-Nummer MFCD00012853
InChI-Schlüssel ZANQNQMPTMEAIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromobenzylamine hydrochloride, 2-bromophenyl methanamine hydrochloride, o-bromobenzylamine hydrochloride, 1-2-bromophenyl methanamine hydrochloride, 2-bromobenzylamine hcl, 1-2-bromophenyl methylamine hydrochloride, 2-bromophenyl methylamine, chloride, benzenemethanamine, 2-bromo-, hydrochloride, pubchem3749, acmc-1aup2
PubChem CID 2724202
SMILES [Cl].NCC1=CC=CC=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromobenzylamine hydrochloride
Schmelzpunkt 227°C to 230°C
Menge 25 g
Beilstein 3913456
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol (25mg/ml).
IUPAC-Name (2-bromphenyl)methanamin;hydrochlorid
Formelmasse 222.52
Reinheit (%) 97%