Learn More
2-Brombiphenyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11454887
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11454887 1 g 1 Gramm
11464887 5 g 5 Gramm
11474887 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11454887 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21840.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 2052-07-5 | C12H9Br | 233.11 g/mol
It is used as an intermediate of organic synthesis and pharmaceutical. It also can react with norborn-2-ene to get 5-phenyl-1,2,3,4,4a,8b-hexahydro-1,4-methanobiphenylene, in synthesis of a novel trispirocyclic hydrocarbon. It is used as a reference compound to investigate extraction efficiency of solid-phase micro extraction fibers, based on methacrylic acid-trimethylolpropanetrimethacrylate copolymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dient als Zwischenprodukt bei der organischen Synthese und in Pharmazeutika. In einer Reaktion mit Norborn-2-en kann es außerdem 5-Phenyl-1,2,3,4,4a,8b-hexahydro-1,4-methanobiphenylen ergeben, also einen neuartigen trispirozyklischen Kohlenwasserstoff synthetisieren. Es dient als Referenzverbindung bei der Untersuchung der Extraktionseffizienz von Festphasenmikroextraktionsfasern basierend auf Copolymeren aus Methacrylsäure und Trimethylolpropantrimethacrylat.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2052-07-5
Summenformel C12H9Br
Molekulargewicht (g/mol) 233.11
MDL-Nummer MFCD00000065
InChI-Schlüssel KTADSLDAUJLZGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromobiphenyl, o-bromobiphenyl, 2-bromo-biphenyl, 1,1'-biphenyl, 2-bromo, 2-bromo-1,1'-biphenyl, biphenyl, 2-bromo, 2-bromo-diphenyl, bromobiphenyl, 2-bromodiphenyl, 1,1'-biphenyl, bromo
PubChem CID 16329
IUPAC-Name 1-Brom-2-Phenylbenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromobiphenyl
Schmelzpunkt 0°C to 2°C
Dichte 1.376
Siedepunkt 298°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.629
Menge 1 g
Beilstein 1863156
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 233.12
Reinheit (%) 98%