Learn More
2-Bromfluoren, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11341967
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11341967 25 g 25 Gramm
11331967 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11341967 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L07589.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1133-80-8 | C13H9Br | 245.119 g/mol
2-Bromofluorene acts as a nonintrusive end-capping reagent in order to control molecular weights as well as in the generation of well-defined oligomers. It is used to prepare 2-bromo-9-cyclohepta-2,4,6-trienyl-9H-fluorene and 9,9-dihexylflorene. In addition to this, it is used in the preparation of poly(di-n-hexylfluorene)s end capped with 2-bromofluorene, 2-bromo-9,9-di-n-hexylfluorene and 9-bromoanthracene through Ni(0) mediated polymerization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Bromfluoren dient als nicht intrusives End-Capping-Reagenz zur Kontrolle des Molekulargewichts sowie zur Erzeugung von gut definierten Oligomeren. Es wird bei der Herstellung von 2-Brom-9-cyclohepta-2,4,6-trienyl-9H-fluoren und 9,9-Dihexylfloren verwendet. Darüber hinaus wird es bei der Herstellung von Poly(di-n-hexylfluoren)en endgecappt mit 2-Bromfluoren, 2-Brom-9,9-di-n-hexylfluoren und 9-Bromanthracol durch Ni(0)-vermittelte Polymerisation verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Ethylacetat.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1133-80-8
Summenformel C13H9Br
Molekulargewicht (g/mol) 245.119
MDL-Nummer MFCD00001115
InChI-Schlüssel FXSCJZNMWILAJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromofluorene, 9h-fluorene, 2-bromo, 2-brom-9h-fluoren, 2-bromofluorene, tech., #, acmc-1c7b2, ksc181a7p, 2-bromofluorene 5g, 4-bromo-2,2'-methylenebiphenyl
PubChem CID 14336
IUPAC-Name 2-Brom-9H-Fluoren
SMILES C1C2=CC=CC=C2C3=C1C=C(C=C3)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromofluorene
Schmelzpunkt 110°C to 114°C
Siedepunkt 185°C (135 mmHg)
Menge 25 g
Beilstein 1946701
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform and ethyl acetate.
Formelmasse 245.12
Reinheit (%) 95%