Learn More
2-(Bromomethyl)-1-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30947470
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30947470 1 g
30942311 25 g
30946915 5 g
30935386 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30947470 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD108621g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Bromomethyl)-1-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
CAS 239087-08-2
Summenformel C8H5BrF4
MDL-Nummer MFCD00082477
Menge 1 g
SMILES FC(C1=C(CBr)C(F)=CC=C1)(F)F
Molekulargewicht (g/mol) 257.02
Reinheit (%) 98%