Learn More
2-Bromphenol 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10488500 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mL
50 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Milliliter
50 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10488500 50 mL Glasflasche 50 Milliliter
10357520 10 mL Glasflasche 10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10488500 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 157360500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 95-56-7 | C6H5BrO | 173.01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-56-7
Summenformel C6H5BrO
Molekulargewicht (g/mol) 173.01
MDL-Nummer MFCD00002146
InChI-Schlüssel VADKRMSMGWJZCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-bromophenol, phenol, 2-bromo, bromophenol, 2-bromfenol, 2-bromo phenol, 2-bromo-phenol, phenol, o-bromo, o-bromo-phenol, phenol, bromo, 2-bromfenol czech
PubChem CID 7244
IUPAC-Name 2-Bromphenol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromophenol
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 5°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.4900g/mL
Siedepunkt 195°C
Flammpunkt 42°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrC6H4OH
Brechungsindex 1.5880 to 1.59
Menge 50 mL
Beilstein 06, 197
Merck Index 15, 1439
Relative Dichte 1.49
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: miscible with chloroform and ether
Formelmasse 173.01
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromophenol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.