Learn More
2-Bromphenol 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7021681
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11498066 25 g -
11408076 100 g 100 Gramm
11418076 500 g 500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11498066
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14112.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 95-56-7 | C6H5BrO | 173.009 g/mol
2-Bromophenol used as a disinfection byproduct found in chlorinated pool water. Used in the preparation of anti-benzofurobenzofuran diimides. It was also used to study the photodegradation of 2-bromophenol using UV-Vis spectroscopy and HPLC.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Bromophenol, das als Desinfektionsnebenprodukt verwendet wird, das in chloriertem Poolwasser gefunden werden kann. Wird bei der Herstellung von Antibenzofurobenzofuran-Diimiden verwendet. Es wurde auch zur Untersuchung der Photodegradation von 2-Bromophenol mittels UV-Vis-Spektroskopie und HPLC verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Ether. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Unter Dunkelheit lagern. Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-56-7
Summenformel C6H5BrO
Molekulargewicht (g/mol) 173.009
MDL-Nummer MFCD00002146
InChI-Schlüssel VADKRMSMGWJZCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-bromophenol, phenol, 2-bromo, bromophenol, 2-bromfenol, 2-bromo phenol, 2-bromo-phenol, phenol, o-bromo, o-bromo-phenol, phenol, bromo, 2-bromfenol czech
PubChem CID 7244
IUPAC-Name 2-Bromphenol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromophenol
Schmelzpunkt 5°C
Dichte 1.636
Siedepunkt 194°C to 195°C
Flammpunkt 92°C (192°F)
Geruch Phenol-like
Brechungsindex 1.589
Menge 25 g
UN-Nummer UN3082
Beilstein 1905115
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,1428
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform and ether. Slightly soluble in water.
Formelmasse 173.01
Reinheit (%) 98%