Learn More
(2-Bromphenylethynyl)trimethylsilan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15430178
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15430178 25 g 25 Gramm
15410178 1 g 1 Gramm
15420178 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15430178 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53402.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 38274-16-7 | C11H13BrSi | 253.21 g/mol
(2-Bromophenylethynyl)trimethylsilane finds wide range application in the medicine and electronic industry. Reaction of (2-bromophenylethynyl)trimethylsilane 1 with trimethyl borate yielded the alkynearylboronic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(2-Bromophenyllethynyl)trimethylsilan findet eine breite Palette von Anwendungen in der Medizin- und Elektronikindustrie. Die Reaktion von (2-Bromophenylethynyl)trimethylsilan 1 mit Trimethylborat ergab die Alkynearylboronsäure.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38274-16-7
Summenformel C11H13BrSi
Molekulargewicht (g/mol) 253.21
MDL-Nummer MFCD01321391
InChI-Schlüssel FABNGXSCLHXUOH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromophenylethynyl trimethylsilane, 2-bromophenyl ethynyl trimethylsilane, 2-2-bromophenyl ethynyl trimethylsilane, acmc-20appv, 2-bromophenyl trimethylsilyl acetylene, 2-2-bromophenyl ethynyl-trimethylsilane, benzene,1-bromo-2-2-trimethylsilyl ethynyl
PubChem CID 4547398
SMILES C[Si](C)(C)C#CC1=CC=CC=C1Br
Spezifikation
Siedepunkt 60°C to 80°C (2mmHg)
Chemischer Name oder Material (2-Bromophenylethynyl)trimethylsilane
Menge 25 g
Flammpunkt >113°C (235°F)
Brechungsindex 1.554
Dichte 1.19
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
IUPAC-Name 2-(2-Bromphenyl)ethynyl-trimethylsilan
Formelmasse 253.21
Reinheit (%) 98%