Learn More
2-Bromphenylhydrazin-Hydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11456846
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11456846 100 g 100 Gramm
11436846 5 g 5 Gramm
11446846 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11456846 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23966.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 50709-33-6 | C6H8BrClN2 | 223.498 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50709-33-6
Summenformel C6H8BrClN2
Molekulargewicht (g/mol) 223.498
MDL-Nummer MFCD00012926
InChI-Schlüssel PHCYUJRYSFMJMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromophenylhydrazine hydrochloride, 2-bromophenyl hydrazine hydrochloride, 2-bromophenylhydrazine hcl, hydrazine, 2-bromophenyl-, monohydrochloride, 1-2-bromophenyl hydrazine hydrochloride, 1-bromo-2-hydrazino benzene hydrochloride, pubchem4463, acmc-1b1zz, ksc270g5h, 2-bromophenylhydrazine, chloride
PubChem CID 2723912
IUPAC-Name (2-bromphenyl)hydrazin;hydrochlorid
SMILES C1=CC=C(C(=C1)NN)Br.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromophenylhydrazine hydrochloride
Schmelzpunkt ∼188°C (decomposition)
Menge 100 g
Formelmasse 223.51
Reinheit (%) 95%