Learn More
2-Bromothioanisole, 98%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10698201 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10698201 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10698201 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 303610010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 19614-16-5
Summenformel C7H7BrS
Molekulargewicht (g/mol) 203.097
MDL-Nummer MFCD00000066
InChI-Schlüssel ALAQDUSTXPEHMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromothioanisole, 2-bromo thioanisole, 1-bromo-2-methylthio benzene, o-bromothioanisole, 1-bromo-2-methylsulfanyl benzene, benzene, 1-bromo-2-methylthio, 2-bromophenyl methyl sulphide, o-bromo methylthio benzene, 2-bromophenyl methyl sulfide, 1-bromo-2-methylsulfanyl-benzene
PubChem CID 88166
IUPAC-Name 1-brom-2-methylsulfanylbenzol
SMILES CSC1=CC=CC=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromothioanisole
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrC6H4SCH3
Brechungsindex 1.6320 to 1.6340 (20°C, 589nm)
Menge 1 g
Formelmasse 203.11
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Liquid