Learn More
2-Butanon, technisch, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 L
Verpackung:
Kunststofftrommel
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Butanone |
Schmelzpunkt | -87.0°C |
CAS | 78-93-3 |
Dichte | 0.8060g/mL |
Siedepunkt | 80.0°C |
Menge | 5 L |
Flammpunkt | −7°C |
Verpackung | Kunststofftrommel |
Brechungsindex | 1.3780 to 1.3800 |
Relative Dichte | 0.806 |