Learn More
2-Butanon, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, ≥99.5 % (GC), Honeywell™ Riedel-de Haen™
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
ACS ALLZWECKLÖSUNGSMITTEL
- Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
- Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
- Variationen und verringern Probleme, die auf eine Kontamination mit Lösungsmitteln zurückzuführen sind
- Alle Lösungsmittel werden gemäß den allgemeinen ACS-Spezifikationen für die Verwendung getestet
Spezifikation
Schmelzpunkt | -87 °C |
Aussehen | Farblos |
Dichte | 0.805 g/ml bei 25 °C |
Siedepunkt | 79 °C bis 81 °C |
Menge | 1 l |
Flammpunkt | −3 °C (26.6 °F) |
Verpackung | Glasflasche |
Brechungsindex | n20/D 1.379 (Lit.) |