Learn More
(2-Butenyl)triphenylphosphoniumchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11330074
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11330074 5 g 5 Gramm
11340074 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11330074
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L00502.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 13138-25-5 | C22H22ClP | 352.84 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13138-25-5
Summenformel C22H22ClP
Molekulargewicht (g/mol) 352.84
MDL-Nummer MFCD00051868
InChI-Schlüssel YYTDJYJBYMQMDI-SQQVDAMQSA-M
Synonym 2-butenyl triphenylphosphonium chloride, but-2-en-1-yltriphenylphosphonium chloride, 2e-but-2-en-1-yltriphenylphosphanium chloride
PubChem CID 11824356
IUPAC-Name [(E)-aber-2-enyl]-triphenylphosphanie;chlorid
SMILES [Cl-].C\C=C\C[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2-Butenyl)triphenylphosphonium chloride
Schmelzpunkt ∽225°C to 230°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 4170527
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 352.84
Reinheit (%) 97%