Learn More
2-Butoxyethylacetat 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11924921
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
10 L
112-07-2
C8H16O3
160.21
MFCD00009457
NQBXSWAWVZHKBZ-UHFFFAOYSA-N
butoxyethyl acetate, butyl glycol acetate, butylglycol acetate, ethylene glycol monobutyl ether acetate, 2-butoxyethanol acetate, butyl cellosolve acetate, ektasolve eb acetate, ethanol, 2-butoxy-, acetate, butylcelosolvacetat, 1-acetoxy-2-butoxyethane
8160
2-Butoxyethylacetat
CCCCOCCOC(C)=O
112-07-2
C8H16O3
160.21
MFCD00009457
NQBXSWAWVZHKBZ-UHFFFAOYSA-N
butoxyethyl acetate, butyl glycol acetate, butylglycol acetate, ethylene glycol monobutyl ether acetate, 2-butoxyethanol acetate, butyl cellosolve acetate, ektasolve eb acetate, ethanol, 2-butoxy-, acetate, butylcelosolvacetat, 1-acetoxy-2-butoxyethane
8160
2-Butoxyethylacetat
CCCCOCCOC(C)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Butoxyethyl acetate
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -64.0°C
Dichte 0.9385g/mL
Siedepunkt 193.5°C
Flammpunkt 76°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Kunststofftrommel
Strukturformel CH3CO2CH2CH2O(CH2)3CH3
Brechungsindex 1.4120 to 1.4140
Menge 10 L
Relative Dichte 0.9385
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 160.21
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Butoxyethyl acetate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.