Learn More
2-Butyl-1H-imidazol-4-carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Butyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 152.2 |
Reinheit (%) | 97% |