Learn More
2-Chloro-3,4-Dimethoxybenzaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30354855
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30354855 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30354855 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC4276601G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-3,4-dimethoxybenzaldehyde
CAS 5417-17-4
Summenformel C9H9ClO3
Menge 1 g
Synonym 2-Chloro-3,4-dimethoxybenzaldehyde, 2-Chloroveratraldehyde, NSC 7375
InChI-Formel InChI=1S/C9H9ClO3/c1-12-7-4-3-6(5-11)8(10)9(7)13-2/h3-5H,1-2H3
SMILES ClC1=C(C=O)C=CC(OC)=C1OC
IUPAC-Name 2-Chlor-3,4-Dimethoxybenzaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 200.62
Formelmasse 200.02