Learn More
2-Chlor-3,5-Dinitrobenzoesäure, 97 % (Trockengew.), kann bis zu ca. 5 % Wasser enthalten, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11399649
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11399649 25 g 25 Gramm
11437617 100 g 100 Gramm
11447617 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11399649 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15675.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 2497-91-8 | C7H3ClN2O6 | 246.56 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2497-91-8
Summenformel C7H3ClN2O6
Molekulargewicht (g/mol) 246.56
MDL-Nummer MFCD00007070
InChI-Schlüssel ADTKEYLCJYYHHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-3,5-dinitrobenzoic acid, benzoic acid, 2-chloro-3,5-dinitro, 2-carboxy-4,6-dinitrochlorobenzene, 3,5-dinitro-2-chlorobenzoic acid, acmc-209uud, timtec-bb sbb003177, wln: wnr bg cvq enw, 4-09-00-01359 beilstein handbook reference, ksc495o8b, 2-chloro-3,5-dinitro-benzoicaci
PubChem CID 17247
IUPAC-Name 2-Chlor-3,5-dinitrobenzoesäure
SMILES OC(=O)C1=CC(=CC(=C1Cl)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-3,5-dinitrobenzoic acid
Schmelzpunkt 196°C to 201°C
Hinweise zum Prozentgehalt (Trockengewicht) Kann bis zu ≈5 % Wasser enthalten
Menge 25 g
Beilstein 2146480
Formelmasse 246.56
Reinheit (%) 97%