Learn More
2-Chlor-3-Methoxybenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15595996 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15595996 1 g 1 Gramm
15506006 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15595996 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 459900010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 33234-36-5 | C8H7ClO3 | 186.59 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33234-36-5
Summenformel C8H7ClO3
Molekulargewicht (g/mol) 186.59
MDL-Nummer MFCD07784399
InChI-Schlüssel VIUDWLLKFANPLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 2-chloro-3-methoxy, acmc-20a6cl, 2-chloro-m-anisic acid, 2-chloro-3-methoxybenzoicacid, 2-chloro-3-methoxybenzoic acid
PubChem CID 16218063
IUPAC-Name 2-Chlor-3-Methoxybenzoesäure
SMILES COC1=CC=CC(C(O)=O)=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-3-methoxybenzoic acid
Schmelzpunkt 161.0°C to 165.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 186.6
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-3-methoxybenzoic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und e gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.