Learn More
2-Chlor-3-Nitrobenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388086
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11388086 1 g 1 Gramm
11398086 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11388086 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14954.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 3970-35-2 | C7H4ClNO4 | 201.562 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3970-35-2
Summenformel C7H4ClNO4
Molekulargewicht (g/mol) 201.562
MDL-Nummer MFCD00007069
InChI-Schlüssel JRQDVRIQJJPHEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-3-nitrobenzoic acid, 2-chloro-3-nitro-benzoic acid, 2-chloro-3-nitrobenzoicacid, benzoic acid, 2-chloro-3-nitro, 2-chloro-3-carboxynitrobenzene, nitrochlorbenzoesaure, pubchem2100, acmc-1ctvl, 2-chloro-3-nitrobenzic acid, 2-chloro-3-nitrobezoic acid
PubChem CID 19870
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])Cl)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-3-nitrobenzoic acid
Schmelzpunkt 182°C to 186°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 1 g
Beilstein 645427
Formelmasse 201.57
Reinheit (%) 98%